Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Oberflächendesinfektionsspray
Das Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Oberflächendesinfektionsspray ist ein Spray auf Ethanolbasis mit breitem antimikrobiellem Spektrum zur schnellen Desinfektion von Oberflächen und nicht invasiven Geräten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können.
256.88 CHF - 302.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schnelle Desinfektion |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Bakterien: EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB nach EN 13697, Mykobakterien: EN 14348, EN 14563, Hefen/Schimmelpilze: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562, Tricophyton mentagrophytes-Viren: Adenovirus, HIV-1, PRV (Surrogat für HBV), BVDV (Surrogat für HCV), Vacciniavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenzavirus A (H N ), felines Calicivirus, Norovirus MNV nach EN 14476 |
Material | Hydroalkoholische Lösung (Ethanol 55 %), quaternäres Ammoniumpropionat, Duftstoffe. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15451884
|
Laboratoires Anios™
2084073 |
1 L | 12/Karton |
302.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15461884
|
Laboratoires Anios™
2084034 |
5 L | 4/Cs. |
256.88 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ethanolbasis
- Breites Aktivitätsspektrum
- Hinterlässt beim Trocknen keine Spuren
- Angenehmer Duft
- Aldehydfrei, ohne Farbstoffe
- Schnelle Desinfektion von Oberflächen und zuvor gereinigten, alkoholbeständigen Medizinprodukten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können (Stethoskope, Drucksensoren, Blutzucker-Messgeräte usw.)
- Aktiv gegen Bakterien, Mykobakterien, Hefen, Schimmelpilze und Viren
Spezifikation
Schnelle Desinfektion | |
Bakterien: EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB nach EN 13697, Mykobakterien: EN 14348, EN 14563, Hefen/Schimmelpilze: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562, Tricophyton mentagrophytes-Viren: Adenovirus, HIV-1, PRV (Surrogat für HBV), BVDV (Surrogat für HCV), Vacciniavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenzavirus A (H N ), felines Calicivirus, Norovirus MNV nach EN 14476 | |
Hydroalkoholische Lösung (Ethanol 55 %), quaternäres Ammoniumpropionat, Duftstoffe. | |
Schnelle Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten, die nicht in Flüssigkeiten getaucht werden können. |
Sicherheit und Handhabung
- ANIOSPRAY QUICK
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE