Learn More
Anilinpunkt-Standard, ASTM D 611 (Nennwert: 62,30 °C ), Paragon Scientific™
Zertifiziertes Referenzmaterial zur Kraftstoffprüfung für die Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf Anilinpunkt ASTM D611 verwendet werden
Marke: Paragon Scientific CRM-APKR
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für Anilinpunkt
- Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
- Zertifiziert durch Ringversuch
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
250 mL | |
UN 1223 |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.