Learn More
Anhydrotetracyclin, IBA Lifesciences Artikelnummer.: 12813196
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Anhydrotetracyclin, IBA Lifesciences
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12813196 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Menge: 25 mg
Click to view available options
Menge: 25 mg
Artikelnummer. 12813196
Marke: IBA Lifesciences 20401002
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Derivat von Tetracyclin zur Induktion von Tetracyclin-kontrollierten Promotoren
Anhydrotetracyclin ist ein Derivat von Tetracyclin und ein effizienter Induktor des Tetracyclin-Promotors, der in den E.-coli-Expressionsvektoren pASK-IBA und pASG-IBA vorhanden ist. Es zeigt innerhalb unserer empfohlenen Konzentrationen keine antibiotische Aktivität.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ungiftig
Spezifikation
CAS 1665-56-1
Farbe Gelb
Summenformel C22H22N2O7
Menge 25 mg
Synonym Anhydrotetracyclin, 5 A,6-anhydrotetracycline, 4 s-anhydrotetracycline, cxcveerymjzmmm-docrcchosa-n, 4 s,4 AS,12 AS-4-dimethylamino-3,10,11,12 A-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4 A,5,12,12 A-hexahydrotetracene-2-carboxamide
Löslichkeitsinformationen In Wasser 1:200 m/v
InChI-Schlüssel JGRMImmCZBOWCW-LCGGBVFXSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 426.43
PubChem CID 54675758
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anhydrotetracycline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Anhydrotetracyclin, IBA Lifesciences >