Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anhydrotetracyclin Hydrochlorid, 'kann als sekundärer Standard verwendet werden'
Artikelnummer. 10792081
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Anhydrotetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 13803-65-1) ist ein Tetracyclinderivat, das antibakterielle Wirkung zeigt, die häufig zur Kontrolle von tetracyclinabhängigen Genexpressionssystemen in Bakterien verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Anhydrotetracyclin-Hydrochlorid ist ein Abbauprodukt, das aus Tetracyclin-Hydrochlorid gewonnen wird.Es wirkt als Effektor der tetracyclinabhängigen Genexpression in bakteriellen Expressionssystemen.In diesem System wird die Transkription von Genen reversibel ein-/ausgeschaltet, wenn mehrere Verbindungen einschließlich Anhydrotetracyclin-Hydrochlorid vorhanden sind.
  • Diese Verbindung bindet im Vergleich zu ihrem Vorläufer Tetracyclin schlecht an die ribosomale Untereinheit 30S.
Anwendungen
  • Anhydrotetracyclin Hydrochlorid wird häufig in allen Bereichen der Biologie zur Kontrolle von Transkriptions- bzw. Translationsprozessen verwendet
  • Diese Verbindung kam in Laborexperimenten zum Einsatz und weist im Vergleich zu Tetracyclin eine geringere antibakterielle Wirkung gegen Escherichia coli auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13803-65-1
Summenformel C22H23ClN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 446.88
MDL-Nummer MFCD00151453
InChI-Schlüssel FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N
Synonym anhydrotetracycline hydrochloride, unii-ovg14h105r, anhydrotetracycline hcl, c22h22n2o7.hcl, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4s-4alpha,4aalpha,12aalpha, anhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, anhydrotetracycline hydrochloride, certified reference material, tracecert r, anhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, anhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 54710409
IUPAC-Name hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anhydrotetracycline hydrochloride
Schmelzpunkt 223.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 14, IV, 2633
Spezifische Drehung − 264.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L. Other solubilities: 50g/L methanol
Formelmasse 462.89
Reinheit (%) ≥97.0% (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anhydrotetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Anhydrotetracyclin Hydrochlorid, 'kann als sekundärer Standard verwendet werden' >