Learn More
ANHYDRONE™, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen Avantor Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ANHYDRON™ |
Namenshinweis | Zur Trocknung |
CAS | 10034-81-8 |
Menge | 500 g |
Summenformel | Cl2MgO8 |
Synonym | Anhydron, Magnesiumperchlorat, Dehydrit, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Wasserfreies Magnesiumperchlorat, Hsdb 661, Magnesiumdiperchlorat, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Perchlorat de magnesium französisch, perchlorate de magnesium french |
InChI-Schlüssel | MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2] |
IUPAC-Name | Magnesium; Diperchlorat |
Molekulargewicht (g/mol) | 223.197 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P283-Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ANHYDRONE™, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur