Learn More
Sperian™ Ankerschlinge
Marke:  Sperian™ 1008364
Artikelnummer. 12624993
  • 36.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Spezifikation
ISO 9001/2000
Zur Verwendung mit einem persönlichen Fallschutzsystem bei Arbeiten auf niedriger Ebene
25 mm
Ankerschlinge
1.5 m x 25 mm
0.185 kg
1.5 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sperian™ Ankerschlinge > Länge:1,5m