Learn More
Abeba™ Anatomische 32130 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke:  Abeba™ 32130/37
115.72 CHF gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15630355
  • 118.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Stahlzehenkappe
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste PU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
  • Velcro-Klettverschluss
  • Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Mikrofaser
Rutschfest
32130
Weiß
37
Polyurethan
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Abeba™ Anatomische 32130 Schuhe > Größe:37