Learn More
Analyten B für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CL-INT-B1
Artikelnummer. 15648255
  • 269.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Co20μg/ml
Cr20μg/ml
Cu20μg/ml
Mn20μg/ml
Ni20μg/ml
V20μg/ml
As10μg/ml
Cd10μg/ml
Se10μg/ml
Zn10μg/ml
Ag5 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Analyt B1
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
GC-MS
Komponenten in 2 % HNO3:
As    •10 μg/ml
Cd    •10μ g/ml
Cr    •20μ g/ml
Co    •20 μg/ml
Cu    •20 μg/ml
Mn    •20 μg/ml
Ni    •20 μg/ml
Se    •10μ g/ml
Ag    •5μ g/ml
V    •20 μg/ml
Zn    •10 μg/ml
Für CLP-M
125 ml
Certified Reference Material
2 % HNO3
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Analyten B für ICP/MS, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch