Learn More
Analtech Analtech TLC-Tank
Glass Thin Layer Chromatography (TLC) Developing Tank designed for the development of TLC plates.
187.00 CHF - 287.69 CHF
Spezifikation
Material Glas
Menge Je 1
Typ TLC-Tank
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11795348
Unterlagen ansehen
Analtech
34105-00
100 x 100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11770209
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Analtech
34105-50
200 x 200 mm
287.69 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tanks are constructed of durable glass and racks are constructed of anodized aluminum.
  • Tanks accommodate standard TLC plates.
  • The top surface is ground to a precise tolerance for tight sealing to enable tank saturation and optimal plate development.
  • Thinline™ tanks accommodate two plates and require less solvent for development.
  • Latch-Lid™ units hold lids in place with stainless steel latches.
  • Order rack to develop maximum number of plates in a tank.
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Je 1
TLC-Tank
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Analtech Analtech TLC-Tank