Learn More
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel
Sorgt für einen gleichmäßigen und kontinuierlichen 100 °C-Betrieb. Das Grant Instruments™ SSB Aqua Plus analoge Siedebad kocht nicht über und erzeugt keine Spritzer oder übermäßigen Dampf.
Marke:  Grant Instruments™ SBB AQUA 5 PLUS
1178.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24307" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11436437
  • 1260.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der einstellbare Energieregler sorgt für ein gleichmäßiges Sieden
  • Niveaukonstanter für gleichbleibenden Flüssigkeitsfüllstand
  • Fester Thermowächter -unabhängige Sicherheitsfunktion
  • Einfache, intuitive Bedienelemente – schnelle und einfache Temperatureinstellung
  • Robustes und zuverlässiges Design, das dem täglichen Verschleiß standhält
  • Verschiedene Größen für individuelle Anwendungen
  • Tropffreier Polycarbonat-Deckel standardmäßig im Lieferumfang enthalten
  • 3 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 l
2000 W (230 V), 1350 W (120 V)
215 x 385 x 270 mm
100 °C
3 Jahre
230 V
Name des Produkts
Grant Instruments™ Analoges SBB Aqua Plus mit Deckel > Kapazität: 5 l