Learn More
Labconco™ Ampullen
Labconco Ampullen bestehen aus hochwertigem Borosilikatglas und bieten Festigkeit und Haltbarkeit.
330.00 CHF - 725.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10024084
|
Labconco™
7571010 |
5 mL | Vorgekerbt, flacher Boden |
520.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10084314
|
Labconco™
7570610 |
1mL | Vorgekerbt, flacher Boden |
330.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10359744
|
Labconco™
7571210 |
10 ml | Vorgekerbt, flacher Boden |
600.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15103065
|
Labconco™
7572710 |
1mL | Gerade Seiten |
725.00 CHF
100 Ampullen |
Verfügbar ab: 08-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Borosilikatglas für Festigkeit und Haltbarkeit
- In Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Ampulle |