Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Thermo Scientific Ampullenöffner bieten eine sichere und bequeme Methode zum Öffnen von 1 ml- bis 10 ml-Ampullen aus Glas.
53.00 CHF - 53.25 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Ampullenöffner
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15940372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28915
Ampullenöffner 1 bis 4 ml
53.25 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16365212
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28916
Ampullenöffner 5 bis 10 ml
53.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Einweg-Ampullenöffner aus Polyethylen schützen Ihre Finger beim Öffnen von 1 ml- bis 10 ml-Glasampullen vor Glassplittern. Die Ampullenöffner umschließen den oberen Ampullenrand beim Öffnen, was die Entsorgung des Glasoberteils einfach und sicher macht.
  • Anwenderfreundliches Einwegformat
  • Kompatibel mit 1 ml- bis 10 ml-Ampullen
  • Schützt vor Glassplittern
  • Hilft beim Vermeiden von Kreuzkontamination
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Ampullenöffner
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ampule Breakers