Learn More
Contec™ Sterile Amplitude™ Kappa™ LE-Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed for wiping in ISO Class 5 environments. Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterile LE Wipes are low endotoxin wipes that meet the FDA standard for bacterial endotoxins using Limulus Amoebocyte Lysate at the endotoxin limit for medical devices at <20 EU/device.
580.00 CHF - 785.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Quiltec™ I Wischtücher
Material Lyocell, Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16695524
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
NWPZ0001
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
580.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16605534
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
NWPZ0002
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
785.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile, nonpyrogenic nonwoven wiper made of cellulose-free lyocell (rayon) and polyester material
  • Ideal for product wipe down and cleaning the exterior surfaces of equipment in the biotech, pharmaceutical, and medical device industries
  • Unique surface texture provides effective cleaning and particle removal
  • Low levels of particles and extractables
  • High water and solvent sorbent capacity and rate
  • Gamma-irradiated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
Spezifikation
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher
Lyocell, Polyester
ISO Klasse 5
Steril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Sterile Amplitude™ Kappa™ LE-Wischtücher