Learn More
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Reinraumwischtücher
Verbesserte Saugfähigkeit und wirtschaftliche Leistung dank des leichten Gewichts. Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Reinraumwischtücher übertreffen das vergleichbare Standardgewicht der Cellulose/Polyester-Wischtücher in Saugfähigkeit. Sie eignen sich ideal zum Abwischen von Produkten vor der Einführung in den Reinraum.
Marke: Contec™ AMEC0003
228.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus robustem und haltbarem wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vliesstoff
- Wirtschaftliches, leichtes Wischtuch, ideal zum Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten in Reinraumumgebungen; bestens geeignet für weniger wichtige Anwendungen
- Außergewöhnlich saugfähig im Verhältnis von Gewicht zu Kapazität
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
- Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO-Klasse 6 und höher
- Allzweck-Reinigung in den Branchen Biotechnologie, Pharmazie, Medizingeräte und ähnlichen Branchen
- Für nicht scheuernde Anwendungen entwickelt
Bestellinformation
Basisgewicht:54,2 g/m2
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher | |
23 cm | |
23 cm | |
Intrinsisch: 6,4 ml/g; Extrinsisch: 356 ml/m² | |
ISO Klasse 6 | |
Reinraum |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Zellulose | |
57 | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
197527 | Qualitätsbescheinigung | 01/11/2024 | AMEC0003 |
196384 | Qualitätsbescheinigung | 13/07/2024 | AMEC0003 |
195658 | Qualitätsbescheinigung | 25/05/2024 | AMEC0003 |
191748 | Qualitätsbescheinigung | 01/12/2023 | AMEC0003 |
188474 | Qualitätsbescheinigung | 16/02/2023 | AMEC0003 |