Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase mit Goldpuffer und MgCl2
Chemisch modifizierte Form der AmpliTaq DNA-Polymerase, die eine thermische Aktivierung erfordert
Marke:  Applied Biosystems™ 4311806
313.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Codice prodotto. 10490735
  • 470.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Allerta:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Mehr anzeigen
Specifica
Mehr anzeigen
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2824087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4311806
Chargennummer2823088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4311806
Chargennummer2823871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4311806
Chargennummer2859936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4311806
Chargennummer2860457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4311806
Promozioni
Promozioni
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase mit Goldpuffer und MgCl2 > 250 Units
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.