Learn More
Gilson™ AmpliPur™ Expert Tips
AmpliPur™ Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
99.50 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17137955
|
Gilson™
F174101 |
0,5 bis 10 μl |
111.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17147955
|
Gilson™
F174201 |
10 bis 20 μl |
99.50 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17157955
|
Gilson™
F174301 |
10 bis 200 μl |
99.50 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17167955
|
Gilson™
F174401 |
100 bis 1000 μl |
119.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- AmpliPur Expert Tips are designed to fit various pipette brands for maximum convenience on the bench.
- Equipped with a filter, they also help prevent cross-contamination.
- Ideal for Molecular Biology.
- These tips significantly contribute to molecular testing performance by ensuring sample integrity during the pipetting process.
- Manufactured according to the certified Gilson quality standard, AmpliPur Expert Tips comply with ISO 8655 requirements and are certified free of RNase and DNase, preserving your sample integrity.
Spezifikation
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
ISO 8655 | |
Molekularbiologie | |
Rectangular Prism | |
960/Packung | |
Universelle Passform | |
AmpliPurTM |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Racks | |
Tipack | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen |