Learn More
Gilson™ AmpliPur™ Expert Tips
AmpliPur™ Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
Marke: Gilson™ F174301
Additional Details : Gewicht : 1.71000kg
Beschreibung
- Die AmpliPur Expert Spitzen sind für verschiedene Pipettenmarken geeignet und bieten maximalen Komfort auf dem Labortisch.
- Sie sind mit einem Filter ausgestattet und verhindern außerdem Kreuzkontaminationen.
- Ideal für die Molekularbiologie.
- Diese Spitzen tragen erheblich zum Leistungsverhalten molekularer Tests bei, indem sie die Probenintegrität während des Pipettiervorgangs gewährleisten.
- AmpliPur Expert Spitzen werden gemäß dem zertifizierten Gilson Qualitätsstandard hergestellt und erfüllen die Anforderungen von ISO 8655. Sie sind zertifiziert frei von RNase und DNase, wodurch die Probenintegrität gewahrt bleibt.
Spezifikation
10 bis 200 μl | |
Unsteril | |
Gelb | |
2,3 in. | |
ISO 8655 | |
Molekularbiologie | |
Rectangular Prism | |
960/Packung | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Nicht autoklavierbar | |
59,3 mm | |
Ja | |
Racks | |
Tipack | |
Gelb | |
Universelle Passform | |
AmpliPurTM |