Learn More
Ampicillin, Thermo Scientific Chemicals
Ampicillin, CAS-Nr. 69-53-4, ist strukturell mit Penicillin verwandt und gilt als halbsynthetisches Antibiotikum mit antibakterieller Aktivität.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60977.06
185.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
Ampicillin is used as asemi-synthetic antibiotic which has antibacterial activity structurally related to penicillin. It is widely used selection reagent for transformed cells expressing β-lactamase. It is also used to prevent and treat a number of bacterial infections. It may also be used to prevent group B streptococcal infection in newborns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Ampicillin is a broad-spectrum, semi-synthetic, β-lactam penicillin with bactericidal activity. It acts against several gram-positive and -negative infections
- This compound binds to and inactivates penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall. This inactivation interferes with the cross-linkage of peptidoglycan chains essential for bacterial cell wall strength and rigidity. Consequently, there is an interruption in the bacterial cell wall synthesis which results in the weakening of the bacterial cell wall causing cell lysis
Application
- In laboratory experiments, it is commonly used as a selector reagent for transformed cells expressing β-lactamase. The ampicillin-resistant gene (ampR) catalyzes the hydrolysis of the β-lactam ring of ampicillin and naturally detoxifies the drug
- Ampicillin is commonly used as a selection marker for E. coli and other bacteria during plasmid DNA isolation, protein expression, and gene cloning
Chemische Identifikatoren
69-53-4 | |
349.405 | |
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N | |
CHEBI:28971 | |
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C |
C16H19N3O4S | |
MFCD00005175 | |
6249 | |
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure |
Spezifikation
Ampicillin | |
Pulver | |
208°C (decomposition) | |
5 g | |
MFCD00005175 | |
14,586 | |
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N | |
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure | |
6249 | |
349.4 |
Ampicillin | |
69-53-4 | |
Weiß | |
C16H19N3O4S | |
1090925 | |
In 1 M NH4OH,50mg/ml | |
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C | |
349.405 | |
CHEBI:28971 |
Sicherheit und Handhabung
- Ampicillin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ampicillin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R13L027 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J60977.06,J60977.14 |
P25L023 | Analysenzertifikat | 27/03/2025 | J60977.06,J60977.14 |
Y12K016 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | J60977.06,J60977.14 |
M14L009 | Analysenzertifikat | 17/01/2025 | J60977.06,J60977.14 |
S13K059 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | J60977.06,J60977.14 |