Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amoxicillin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15374988
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Amoxicillin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15374988 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15374988
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455140050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 26787-78-0 | C16H19N3O5S | 365.404 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26787-78-0
Summenformel C16H19N3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 365.404
InChI-Schlüssel LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amoxicillin
Typ Amoxicillin
Schmelzpunkt 330.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Wasser 10 to 15%
Menge 5 g
Formelmasse 365.4
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0469248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer455140010,455140250,455140050
ChargennummerA0464012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Artikelnummer455140010,455140250,455140050
ChargennummerA0462169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Artikelnummer455140010,455140250,455140050
ChargennummerA0457889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2023 Artikelnummer455140010,455140250,455140050
ChargennummerA0456444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Artikelnummer455140010,455140250,455140050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amoxicillin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Amoxicillin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >