Learn More
Ammoniumthiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453354
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumthiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453354
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11453354
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10632.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.117 g/mol
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and as a corrosion inhibitor against acid gases. It is used in the photography industry as a stabilizer or an accelerator. It is also used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating and as a separator of zirconium and hafnium as well as gold and iron. It is also used in analytical chemistry for titrimetric analysis and to determine the iron content by colorimetry in soft drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumthiocyanat hat viele Verwendungszwecke in der Herstellung von Chemikalien wie Metallthiocyanate [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] und in einer Reihe von Pharmazeutika. Wird in Gefrierlösungen, Beizen, Drucken und als Korrosionsschutzmittel gegen saure Gase verwendet. Wird in der Fotobranche als Stabilisator oder Beschleuniger verwendet. Wird auch in Düngemitteln, Gewebeeinfärbungen, Zinkbeschichtungen, in der Galvanik und als Separator von Zirkonium und Hafnium sowie Gold und Eisen eingesetzt. Wird auch in der analytischen Chemie für die titrimetrische Analyse und zur Bestimmung des Eisengehalts durch Kolorimetrie in Erfrischungsgetränken verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol, Ammoniak und Aceton. Unlöslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Bleinitrat.
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium thiocyanate
Schmelzpunkt 147°C to 149°C
Dichte 1.305
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel NH4SCN
Menge 250 g
Beilstein 3595135
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,561
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium thiocyanate
Name des Produkts
Ammoniumthiocyanat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >