Learn More
Ammoniumtetrachlorpalladat(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
270.35 CHF - 1304.49 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13820-40-1
Summenformel Cl4H8N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 284.30
MDL-Nummer MFCD00010884
InChI-Schlüssel IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10470471
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195170020
2 g Glasflasche
270.35 CHF
2 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10713285
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
195170100
10 g Glasflasche
1304.49 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumtetrachlorpalladat(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals