Learn More
Ammoniumsulfat, ≥99 %, ReagentPlus™, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumsulfat |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | (NH4)2SO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 132.14 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Dichte | 1.77 g/ml bei 25 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumsulfat, ≥99 %, ReagentPlus™, Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur