Learn More
Ammoniumsulfat, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15473149
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumsulfat, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473149
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Artikelnummer. 15473149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60368.AD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Strukturformel (NH4)2SO4
Formelmasse 132.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR01L500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ60368.AD,J60368.AE
ChargennummerR01L501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ60368.AD,J60368.AE
ChargennummerP27L506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberJ60368.AD,J60368.AE
ChargennummerX03K501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ60368.AD,J60368.AE
ChargennummerX03K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ60368.AD,J60368.AE
Name des Produkts
Ammoniumsulfat, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >