Learn More
Ammoniumsulfamat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453278
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumsulfamat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453278
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11453278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17696.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ammoniumsulfamat wird in Wasserlösung oder Öl-Wasser-Emulsion als Laub- oder Blattspray zur Bekämpfung von Gehölzen eingesetzt, oder es wird als Kristall oder konzentrierte Lösung auf Schnitte in der Rinde oder auf frisch geschnittene Stümpfe von unerwünschten Bäumen aufgetragen, um ein erneutes Ausknopsen zu verhindern. Wird als Kompostbeschleuniger, Flammschutzmittel und in industriellen Prozessen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2800 g/l). Unlöslich in Methanol, Äther, N-Octanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Lagerung in luftdichten Behältern, die verschlossen und von Luft und Feuchtigkeit ferngehalten werden müssen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-06-0
Summenformel H6N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 114.119
MDL-Nummer MFCD00011429
InChI-Schlüssel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC-Name Azanium; Sulfamat
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Siedepunkt 160°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfamate
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
pH 5.2
Menge 250 g
Strukturformel NH4SO3NH2
Merck Index 14,554
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(2800g/L ). Insoluble in methanol,ether,n-octanol.
Formelmasse 114.12
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Schwach
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Catalog NumberA17696.0B,A17696.30
Chargennummer10247575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog NumberA17696.0B,A17696.30
Chargennummer10247223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2023 Catalog NumberA17696.0B,A17696,A17696.30
Chargennummer10205955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17696.0B,A17696.30
Chargennummer10154572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17696.0B,A17696.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfamate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium sulfamate
Name des Produkts
Ammoniumsulfamat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >