Learn More
Ammoniumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12962075
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12962075
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12962075
Marke: Fisher Chemical A 003 100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel NH4+
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium
Konzentration 1 g/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1090800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberA 003 100
Chargennummer1087729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberA 003 100
Chargennummer1078486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 Catalog NumberA 003 100
Chargennummer1011953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA 003 100
Chargennummer1031728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberA 003 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >