Learn More
Ammoniumphosphat, monobasisch, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15537864
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumphosphat, monobasisch, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537864
1 kg, Weithalsflasche Braunglas
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Artikelnummer. 15537864
Marke: Avantor J.T.Baker 077708
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Zur Verwendung in der Hochleistungsflüssigchromatographie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, monobasisch
Namenshinweis Monobasisch
CAS 7722-76-1
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Summenformel H6NO4P
MDL-Nummer MFCD00003396
Synonym Ammoniumdihydrogenphosphat, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat, Ammoniumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monoammoniumsalz, Ammonium-Monophosphat, Ammoniumdihydrogenorthophosphat, Ammoniumdihydrophosphat, Ammoniumdisäurephosphat, Primäres Ammoniumphosphat
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Azanium; Dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formelmasse 115.03
Güte HPLC
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.80 kg
Name des Produkts
Ammoniumphosphat, monobasisch, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™ >