Learn More
Ammoniumpersulfat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10266400
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumpersulfat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10266400
Marke: Thermo Scientific Acros 201530010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62648
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium persulfate
Schmelzpunkt 120,0 °C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Merck Index 15, 539
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose.
Formelmasse 228.19
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.98
Dichte 1.9800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer201530050,201531000,201530010
ChargennummerA0471819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer201530050,201531000,201530010
ChargennummerA0469347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer201530050,201530010,201531000
ChargennummerA0467385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer201530050,201530010,201531000
ChargennummerA0466298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Artikelnummer201530050,201530010,201531000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumpersulfat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >