Learn More
Ammoniumperchlorat-Lösung, Honeywell
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-98-9
Summenformel ClH4NO4
Molekulargewicht (g/mol) 117.485
MDL-Nummer MFCD00011421
InChI-Schlüssel HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24639
IUPAC-Name Azanium; Perchlorat
SMILES [NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P220-P305 + P351 + P338
Gehäuse H272-H319-H373
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumperchlorat-Lösung, Honeywell