Learn More
Ammoniummetavanadat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12605077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniummetavanadat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12605077 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12605077
Marke: Thermo Scientific Acros 447260250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-55-6
Summenformel H4NO3V
Molekulargewicht (g/mol) 116.98
MDL-Nummer MFCD00011430
InChI-Schlüssel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium metavanadate
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalliner Feststoff oder Pulver
Menge 25 g
Strukturformel NH4VO3
Merck Index 15,565
Löslichkeitsinformationen (in Ammonium hydroxide) Passes test
IUPAC-Name Vanadiumoylol-Amin
Formelmasse 116.98
Reinheit (%) ≥99.0% (Titrimetry other)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number447260250,447261000,447265000
ChargennummerA0467693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number447260250,447261000,447265000
ChargennummerA0452095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number447260250,447261000,447265000
ChargennummerA0407147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number447260250,447261000,447265000
ChargennummerA0443666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2022 Catalog Number447260250,447261000,447265000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium metavanadate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ammoniummetavanadat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >