Learn More
Ammonium-Eisen(III)-Sulfat-Dodecahydrat, 98.5 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is used in dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent. It is often employed as an analytical standard, and has been used in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It plays an important role for the inactivation of mycobacteriophage D29 bacteria which is vivale for viable mycobacterium smegmatis and m.tuberculosis. The crystalline ammonium ferrous sulfate has shown useful function as the high absorbed dose and low-temperature dosimeter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate |
Schmelzpunkt | 39°C to 41°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Zerbrochene Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5-102.0% |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water and hydrochloric acid. Insoluble in alcohol. |
Formelmasse | 482.18 (266.00 Anhydrous) |
Güte | ACS |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.