Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, Honeywell
Purum p.a., 14.5 bis 16 % Fe-Basis (RT), Pulver, grün
38.35 CHF - 120.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1185-57-5 |
---|---|
Summenformel | C6H11FeNO7+3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 264.999 |
InChI-Schlüssel | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ammoniumeisenzitrat, Ferri-Seltz, Eisenammoniumzitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, Ammoniumeisen3+-zitrat, Ammoniumeisen-III-zitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, grün, Braunes Eisenammoniumzitrat, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltzMehr anzeigen |
PubChem CID | 118984355 |
IUPAC-Name | Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15630890
|
Honeywell Research Chemicals
09713-50G |
50 g |
38.35 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15620890
|
Honeywell Research Chemicals
09713-500G |
500 g |
74.39 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15610890
|
Honeywell Research Chemicals
09713-1KG |
1 kg |
120.70 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Chemische Identifikatoren
1185-57-5 | |
264.999 | |
Ammoniumeisenzitrat, Ferri-Seltz, Eisenammoniumzitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, Ammoniumeisen3+-zitrat, Ammoniumeisen-III-zitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, grün, Braunes Eisenammoniumzitrat, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltzMehr anzeigen | |
Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure |
C6H11FeNO7+3 | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
118984355 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] |
Spezifikation
Ammoniumeisen(III)-zitrat | |
Grün | |
C6H11FeNO7+3 | |
Ammoniumeisenzitrat, Ferri-Seltz, Eisenammoniumzitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, Ammoniumeisen3+-zitrat, Ammoniumeisen-III-zitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, grün, Braunes Eisenammoniumzitrat, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3] | |
264.999 | |
purum p. a |
1185-57-5 | |
Pulver | |
C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 | |
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N | |
Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure | |
118984355 | |
14.5 bis 16 % Fe Basis (RT) |
Sicherheit und Handhabung
P261-P305 + P351 + P338
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-686-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GE7540000