Learn More
Ammoniumhydroxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15522233
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Ammoniumhydroxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15522233
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 15522233
Marke: Thermo Scientific Acros 458680010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Aminhydrat
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Strukturformel NH4OH
Dichte 0.9000g/mL
Menge 1 L
Formelmasse 35.05
Güte Extrarein
Relative Dichte 0.9
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number458680010,458680025
ChargennummerA0447720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number458680010,458680025
ChargennummerA0392754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number458680010,458680025
ChargennummerA0408502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number458680010,458680025
ChargennummerA0444088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number458680010,458680025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 10% in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium hydroxide
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, Thermo Scientific Chemicals >