Learn More
Ammoniumhydroxidlösung, TraceSELECT Ultra, für Ultratrace-Analyse, ≥20 % in H2O, Fluka, Honeywell Artikelnummer.: 15661560
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumhydroxidlösung, TraceSELECT Ultra, für Ultratrace-Analyse, ≥20 % in H2O, Fluka, Honeywell
Artikelnummer. 15661560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Artikelnummer. 15661560
Marke: Honeywell Fluka 16748250ML
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5, 1336-21-6
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonia aqueous, Ammonia water
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
Siedepunkt 24°C
CAS Min. % ≥70.00, ≥20.00
CAS Max. % <90.00, <30.00
Beilstein 3587154
Dichte 0.90 g/cm3
Menge 250 mL
Güte Spurenanalyse
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxidlösung, TraceSELECT Ultra, für Ultratrace-Analyse, ≥20 % in H2O, Fluka, Honeywell >