Learn More
Ammoniumhydroxidlösung, Puriss., 30-33% NH3 in H2O, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15680770
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ammoniumhydroxidlösung, Puriss., 30-33% NH3 in H2O, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15680770 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
22 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
22 Kilogramm
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15680770
Marke: Honeywell-Fluka 050021L
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., 30 bis 33 % NH3 in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
Strukturformel NH4OH
Konzentration 30 bis 33 % NH3 in H2 O
UN-Nummer 2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.9 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Explosionsgrenze 0.27
Formelmasse 35.05 mol
Güte puriss.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonia, aqueous solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxidlösung, Puriss., 30-33% NH3 in H2O, Honeywell Fluka™ >