Learn More
Ammoniumhydroxid, ACS Reagenz, 28 – 30 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752022
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumhydroxid, ACS Reagenz, 28 – 30 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Artikelnummer. 10752022
Marke: Thermo Scientific Acros 423300025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Farbe Farblos
Siedepunkt 38,0 °C
Schmelzpunkt -57,0 °C
Strukturformel NH4OH
Fieser 05,15
Dichte 0.9100g/mL
Merck Index 15, 491
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 2.5 L
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Formelmasse 35.05
Reinheit (%) 28.0 to 30.0% (HCl-titration (as NH3))
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.002% max.
Relative Dichte 0.91
Dampfdruck 500hPa at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0790233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
ChargennummerB0788359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
ChargennummerA0466936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
ChargennummerA0466938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
ChargennummerA0466937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Ammonia
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, ACS Reagenz, 28 – 30 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >