Learn More
Ammoniumhydroxid, ACS Reagenz, 28 – 30 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10567172
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumhydroxid, ACS Reagenz, 28 – 30 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10567172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10567172
Marke: Thermo Scientific Acros 423305000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
Farbe Farblos
Siedepunkt 38.0°C
Schmelzpunkt -57.0°C
Strukturformel NH4OH
Fieser 05,15
Dichte 0.9100g/mL
Merck Index 15, 491
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 500 mL
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Formelmasse 35.05
Reinheit (%) 28.0 to 30.0% (HCl-titration (as NH3))
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.002% max.
Relative Dichte 0.91
Dampfdruck 500hPa at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0790233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number423300100,423300025,423305000,423300250
ChargennummerB0788359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
ChargennummerA0466936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
ChargennummerA0466938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
ChargennummerA0466937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number423300100,423300025,423300250,423305000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, ACS Reagenz, 28 – 30 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >