Learn More
Ammoniumhydroxid, 28 % NH3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337946
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ammonium hydroxide is widely utilized as a leavening agent or acidity regulator in food production. It serves as a precursor to some alkyl amines and is also used in the tobacco industry for flavor enhancement and as a processing aid. During furniture making, it combines with tannic acid and is used to darken or stain wood by making it iron salts. In chemical laboratories, it used for qualitative inorganic analysis, as a complexant and as a base. It is used to clean gold, silve, and platinum jewelry. It is an active component of Tollens' reagent (consisting of a solution of silver nitrate and ammonia) and is used to determine the presence of aldehyde or alpha-hydroxy ketone functional groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumhydroxid wird häufig als Backtriebmittel oder Säureregulator in der Lebensmittelproduktion eingesetzt. Es dient als Vorstufe für einige Alkylamine und wird auch in der Tabakindustrie zur Geschmacksveredelung und als Verarbeitungshilfe eingesetzt. Während der Möbelherstellung wird es mit Gerbsäure kombiniert und die entstehenden Eisensalze werden verwendet, um Holz zu verdunkeln oder zu beizen. In chemischen Labors wird es für die qualitative anorganische Analyse, als Komplexbildner und als Base verwendet. Es wird zur Reinigung von Gold-, Silber- und Platinschmuck verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil des Tollens-Reagenzes (bestehend aus einer Lösung von Silbernitrat und Ammoniak) und wird zur Bestimmung des Vorhandenseins von funktionellen Aldehyd- oder alpha-Hydroxyketongruppen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Kupfer, Eisen und Zink.
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hydroxide
pH 12
Menge 500 mL
Hinweise zum Prozentgehalt 28 % NH3
Strukturformel NH4OH
UN-Nummer UN2672
Merck Index 14,494
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 35.05
Geruch Ammonia-like
Dichte 0.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniaklösung 28%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308-BEI Exposition oder falls betroffen .
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Ammoniumhydroxid, 28 % NH3, Thermo Scientific Chemicals >