Learn More
Ammoniumhexachloroiridat(IV), Premion™, 99.994 % (Metallbasis), Ir 41 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium hexachloroiridate(IV) |
Schmelzpunkt | (decomposition) |
Farbe | Schwarz-rot |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Ammoniumhexachloroiridat |
Formelmasse | 441.02 |
Reinheit (%) | 99.994% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R02I067 | Analysenzertifikat | 23/11/2022 | 010712.03,010712.06,010712.77,010753.06 |
E22Y008 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010712.03,010712.06,010712.77,010753.06 |
051397R | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010712.03,010712.06,010712.77,010753.06 |
P20B060 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010712.03,010712.06,010712.77,010753.06 |
Q12H064 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010712.03,010712.06,010712.77,010753.06 |