Learn More
Ammoniumformat, LC-MS Ultra, Honeywell™ Artikelnummer.: 15681400
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Ammoniumformat, LC-MS Ultra, Honeywell™
Artikelnummer. 15681400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15681400
Marke: Honeywell-Fluka 1426625G
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, Eluentenzusatz für UHPLC-MS
  • Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
  • Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
  • Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumformiat
CAS 540-69-2
Menge 25 g
Summenformel CH5NO2
Strukturformel HCO2NH4
MDL-Nummer MFCD00013103
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3625095
Synonym Ammoniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz, Ameisensäure-Ammoniumsalz, Azaniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz 1:1, mravencan draselny Tschechisch, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Azanium; Formiat
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Formelmasse 63.06 mol
Güte LC-MS Ultra
Dichte 1.26 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniumformiat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumformat, LC-MS Ultra, Honeywell™ >