Learn More
Ammoniumformat, für HPLC, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15681580
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumformat, für HPLC, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15681580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15681580
Marke: Honeywell-Fluka 1784350G
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für HPLC, ≥ 99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
MDL-Nummer MFCD00013103
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz, Ameisensäure-Ammoniumsalz, Azaniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz 1:1, mravencan draselny Tschechisch, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumformiat
Menge 50 g
Strukturformel HCO2NH4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3625095
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 63.06 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 1.26 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniumformiat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium formate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumformat, für HPLC, Honeywell Fluka™ >