Learn More
Ammoniumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10259690
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259690
250 g, Plastikflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Plastikflasche
Artikelnummer. 10259690
Marke: Thermo Scientific Acros 401152500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.06
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium formate
Schmelzpunkt 115,0 °C bis 120,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HCO2NH4
Beilstein 02,8
Fieser 01,38; 13,230; 15,13
Merck Index 15,52
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 63.06
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog Number401150010,401150050,401152500
ChargennummerA0460068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number401150010,401150050,401152500
ChargennummerA0453994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number401150010,401150050,401152500
ChargennummerA0400561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number401150010,401150050,401152500
ChargennummerA0400562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number401150010,401150050,401152500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >