Learn More
Ammoniumfluorid, ≥98.0% (F), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15695740
Verfügbar ab: 25-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Ammoniumfluorid, ≥98.0% (F), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
50 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15695740
Marke: Honeywell-Fluka 5248150G
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Eluentenzusatz für LC-MS
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumfluorid
Namenshinweis Elutionsmittelzusatz für LC-MS
CAS 12125-01-8
Farbe Farblos
pH ∼6 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
Summenformel FH4N
Strukturformel NH4F
MDL-Nummer MFCD00011423
UN-Nummer UN2505
InChI-Schlüssel LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F
IUPAC-Name amine hydrofluoride
Molekulargewicht (g/mol) 37.04
Formelmasse 37.04 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (F)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte ∽1.01 g/cu.cm bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium fluoride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumfluorid, ≥98.0% (F), Honeywell™ Fluka™ >