Learn More
Ammoniumdichromat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252.07 g/mol
32.90 CHF - 226.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-09-5 |
---|---|
Summenformel | H8Cr2N2O7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 252.07 |
MDL-Nummer | MFCD00010879 |
InChI-Schlüssel | JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P |
Synonym | Ammoniumdichromat, Ammoniumbichromat, Diammoniumdichromat, Ammoniumdichromat VI, Ammoniumichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromat deutsch, unii-5j18bp595g, hsdb 481 |
PubChem CID | 24600 |
IUPAC-Name | Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom |
SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10752295
|
Thermo Scientific Acros
208811000 |
100 g | Kunststoffflasche |
32.90 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10276260
|
Thermo Scientific Acros
208815000 |
500 g | Kunststoffflasche |
72.85 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10126683
|
Thermo Scientific Acros
208810025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
226.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
7789-09-5 | |
252.07 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
24600 | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
H8Cr2N2O7 | |
MFCD00010879 | |
Ammoniumdichromat, Ammoniumbichromat, Diammoniumdichromat, Ammoniumdichromat VI, Ammoniumichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromat deutsch, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom |
Spezifikation
Ammoniumdichromat | |
99% | |
Orange | |
98.5% min. (Iodometry) | |
(NH4)2Cr2O7 | |
15, 512 | |
Löslichkeit in Wasser: 360 g/l (20 °C). Weitere Löslichkeiten: löslich in Alkohol | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] | |
252.07 | |
252.07 | |
3% max (105 °C, 4 Std.) |
170.0 °C | |
7789-09-5 | |
Anhaftende Kristalle | |
H8Cr2N2O7 | |
MFCD00010879 | |
Ammoniumdichromat, Ammoniumbichromat, Diammoniumdichromat, Ammoniumdichromat VI, Ammoniumichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromaat Niederländisch, Ammoniumdichromat deutsch, unii-5j18bp595g, hsdb 481 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom | |
24600 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann genetische Defekte verursachen. Verursacht Schäden an Organen bei längerer oder wiederholter Exposition. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Lebensgefahr bei Einatmen. Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann zu Krebs führen. Bei Einatmung toxisch Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
GHS-P-Hinweis Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Symptomen der Atemwege: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI INHALATION: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI HAUTKONTAKT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 232-143-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HX7650000
missing translation for 'tsca' : TSCA