Learn More
Ammoniumchlorid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP,99.5 -100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumchlorid |
Schmelzpunkt | 340 °C (Sublimation)(Literatur) |
Namenshinweis | puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz) |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Menge | 25 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5 bis 100.5 % |
Strukturformel | NH4Cl |
Beilstein | 4371014 |
SMILES | N.Cl |
Formelmasse | 53.49 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0447133 | Analysenzertifikat | 13/02/2024 | 11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG |
A0412558 | Analysenzertifikat | 13/01/2023 | 11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG |
A0401895 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG |
A0397961 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG |
A0406021 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumchlorid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP,99.5 -100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur