Learn More
Ammoniumchlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10785701
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumchlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10785701 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg, Pulver im Kunststoffgefäß, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10785701
Marke: Fisher Chemical A/3880/60
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Schmelzpunkt 340 °C
CAS 12125-02-9
Farbe Weiß
pH 5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel ClH4N
MDL-Nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formelmasse 53.49g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 1.3mbar 160
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumchlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical >