Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10092770
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumcer(IV)-nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10092770
Marke: Thermo Scientific Acros 201441000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18 | 548.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
Summenformel H8CeN8O18
Molekulargewicht (g/mol) 548.22
MDL-Nummer MFCD00151121
Synonym Ceric ammonium nitrate, CAN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium cerium(IV) nitrate
Schmelzpunkt 107.0°C to 108.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Merck Index 15,1991
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear
Formelmasse 548.22
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
ChargennummerA0466429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
ChargennummerA0460470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
ChargennummerA0451307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
ChargennummerA0452514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2023 Catalog Number201442500,201440010,201441000,201440050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Ammoniumcer(IV)-nitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >