Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10544534
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumcer(IV)-nitrat, 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10544534
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10544534
Marke: Thermo Scientific Acros 423540250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
Summenformel H8CeN8O18
Molekulargewicht (g/mol) 548.22
MDL-Nummer MFCD00151121
Synonym Ceric ammonium nitrate, CAN
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium cerium(IV) nitrate
Schmelzpunkt 107.0°C to 108.0°C
Namenshinweis 98.5%
Farbe Beige-gelb bis weiß
Physikalische Form Puder oder Flocken
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Merck Index 15,1991
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1410g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in fat, soluble in alcohol
Formelmasse 548.22
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.05
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
ChargennummerA0463821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
ChargennummerA0458238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
ChargennummerA0402419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
ChargennummerA0417805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number423541000,423540250,423540025,423540500,423545000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ammoniumcer(IV)-nitrat, 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >