Learn More
Ammoniumcarbamat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333417
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ammoniumcarbamat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256875
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11333417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018134.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ammoniakierungsmittel
Ammonium carbamate is used in the preparation of fertilizers. It acts as an ammoniating agent. It plays an important role in the formation of carbamoyl phosphate, which is essential for urea cycle and pyrimidines production. In addition to this, it is used in the preparation of trimethylsilyl carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1111-78-0
Summenformel CH6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 78.071
MDL-Nummer MFCD00013010
InChI-Schlüssel BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517232
IUPAC-Name Ammonium;carbamat
SMILES C(=O)(N)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium carbamate
Schmelzpunkt 60° (sublimation)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Beilstein 3914091
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water and ammonium hydroxide. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Formelmasse 78.07
Dichte 1.6
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR16L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2025 Artikelnummer018134.18,018134.30
ChargennummerQ14L048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer018134.18,018134.30
ChargennummerQ17L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer018134.18,018134.30
ChargennummerQ21L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer018134.18,018134.30
ChargennummerM03L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Artikelnummer018134.18,018134.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium carbamate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium carbamate
Name des Produkts
Ammoniumcarbamat, Thermo Scientific Chemicals >