Learn More
Ammoniumbisulfat, purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15630920 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
1 kg, Poly-Flasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
purum p. a., ≥98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 350 °C
Chemischer Name oder Material Ammoniumbisulfat
Schmelzpunkt 121 °C bis 145 °C
CAS 7803-63-6
Farbe Farblos
pH 1 (100 g/l bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Summenformel H5NO4S
Strukturformel (NH4)HSO4
MDL-Nummer MFCD00051073
UN-Nummer UN2506
Synonym Ammoniumbisulfat, Ammoniumhydrogensulfat, Amidosulfonsäure, Mono-Ammoniumsalz, Schwefelsäure, Ammoniumsalz 1:1, Azanium-Hydrogensulfat, Ammoniaksulfat, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 10g in0.5ml
InChI-Schlüssel BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Ammoniumhydrogensulfat
Molekulargewicht (g/mol) 115.10
PubChem CID 24655
Formelmasse 115.11 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (T)
Güte purum p. a
Verpackung Poly-Flasche
Name des Produkts
Ammoniumbisulfat, purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™ >