Learn More
Ammonium-Aluminiumsulfat-Dodecahydrat, Reagenzgütegrad, ≥99 % (Titration), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium-Aluminium-Sulfat-Dodecahydrat |
Schmelzpunkt | 93.5 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 2.6 (bei 25 °C) |
Menge | 500 g |
Strukturformel | AlNH4(SO4)2 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 453.33 mol |
Reinheit (%) | ≥99 % (Titration) |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammonium-Aluminiumsulfat-Dodecahydrat, Reagenzgütegrad, ≥99 % (Titration), Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur